Fortfahren mit
A2382
Azoalbumin
protease substrate
Synonym(e):
Sulfanilic acid-azoalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 276,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 477,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 276,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
form
powder
concentration
60-90% (Lowry)
technique(s)
tissue culture: suitable
solubility
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
A soluble chromogenic substrate for proteolytic enzymes.
Azoalbumin is a substrate for assaying proteolytic enzymes, majorly trypsin, pepsin and cysteine proteinase. The assay method offers precision and is easy to perform.
Application
Azoalbumin has been used:
  • as a substrate for enzymatic assay of hyphal extracts
  • for screening general protease activity in spent growth medium extract
  • for screening S. rolfsii proteases
Preparation Note
Prepared from Bovine albumin, Fraction V (A 4503)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B4500A3059A4327
technique(s)
tissue culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
tissue culture: suitable
solubility
0.01 M HCl: soluble 25 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
60-90% (Lowry)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)