Merck
80526
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride
pH 8.5; 0.1M – PEG 8000 8% solution
Synonym(e):
Kristallisationslösung 36/Kit-Nr. 82009
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Produktbezeichnung
TRIS-Hydrochlorid pH 8,5; 0,1 M – PEG 8000 8 % -Lösung,
Form
liquid
pH-Wert
8.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.02 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)