202398
Poly(ethylenglykol)
average Mn 400, hydroxyl
Synonym(e):
PEG
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(ethylenglykol), average Mn 400
Form
viscous liquid
Mol-Gew.
Mn 380-420
average Mn 400
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.466
pH-Wert
4.5-7.5
Viskosität
7.3 cSt(210 °F)(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-8 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL
Ω-Ende
hydroxyl
α-Ende
hydroxyl
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Katalysatorfreie und hochselektive elektrophile Mono-Fluorierung von Acetoacetamiden: Einfache und effiziente Herstellung von 2-Fluoracetoacetamiden in PEG-400.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Polyethylene glycol (PEG), also sometimes referred to as polyethylene oxide (PEO), is a condensation polymer of ethylene oxide and water that has several chemical properties that make it useful for biological, chemical and pharmaceutical applications.