Merck
H5882
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammoniumbromid
≥98%
Synonym(e):
CTAB, Cetrimoniumbromid, Cetyltrimethylammoniumbromid, Palmityltrimethylammoniumbromid
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
364.45
Beilstein:
3598189
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161900
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Beschreibung
cationic
Assay
≥98%
Form
(solids)
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 62,000
Aggregatnummer
170
Methode(n)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
pH-Wert
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
248-251 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
HLB
10
SMILES String
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Hexadecyltrimethylammoniumbromid, ein Bakterizid, ist ein kationisches Detergens. Seine Aktivität kann durch Seifen und anionische Detergenzien neutralisiert werden. Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) ist bei einem alkalischen pH-Wert wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Anwendung
Hexadecyltrimethylammoniumbromid wurde wie folgt verwendet:
  • als Komponente in Natriumphosphatpuffer zum Homogenisieren von Gewebe für die Bestimmung der Myeloperoxidaseaktivität
  • bei der Synthese von Gold-Nanodrähten mit Oberflächenplasmonresonanz für eine Vergleichsstudie
  • bei der Synthese von Gold-Nanodrähten zum Untersuchen des Einflusses eines guten Hexadecyltrimethylammoniumbromids (CTAB) und CTAB mit Iod-Verunreinigungen auf die Synthese
Biochem./physiol. Wirkung
Hexadecyltrimethylammoniumbromid oder Cetyltrimethylammoniumbromid (CTAB) kann zum Isolieren von Pflanzen-DNA mit hoher Molekülmasse (durch ein schnelles Verfahren) sowie Pflanzen-DNA zur Verwendung in der Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Analyse eingesetzt werden. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Ausfällung von Nukleinsäuren. CTAB kann als Titriermittel für die potentiometrische Titration von Perchlorat eingesetzt werden. Es kann auch als Phasentransferkatalysator bei der Reduktion von Arenen und heterozyklischen Verbindungen verwendet werden. Es eignet sich für die Bestimmung der Molekülmasse von Proteinen in Elektrophoresesystemen. CTAB kann auch verwendet werden, um die kritische Mizellenkonzentration von Detergenzien zu bestimmen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Bietet eine Verbesserung der durch Concanavalin A vermittelten Agglutination
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den US-amerikanischen Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der EPA, die europäische Verordnung über Biozidprodukte, die kanadische Pest Management Regulatory Agency, die türkische Verordnung über Biozidprodukte, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
471.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
244 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Israa Haidar et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(47), 32272-32280 (2016-11-17)
The controlled assembly of anisotropic plasmonic nanoparticles (NPs) into highly SERS-active substrates remains particularly challenging for the production of long-term stable NP assemblies in suspension. In this work, we report a simple and efficient strategy to assemble gold nanorods (AuNRs)
Raja Gopal Rayavarapu et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(7), 5050-5055 (2010-03-09)
Recent reports [Smith and Korgel Langmuir 2008, 24, 644-649 and Smith et al. Langmuir 2009, 25, 9518-9524] have implicated certain hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) products with iodide impurities, in the failure of a seed-mediated, silver and surfactant-assisted growth protocol, to produce
Rodrigo Jiménez-Saiz et al.
Frontiers in immunology, 11, 155-155 (2020-03-03)
Eosinophils have emerged as multifaceted cells that contribute to tissue homeostasis. However, the impact of the microbiota on their frequency and function at mucosal sites remains unclear. Here, we investigated the role of the microbiota in the regulation of enteric
K Maki et al.
Biochemical and biophysical research communications, 175(3), 768-774 (1991-03-29)
We investigated conditions for selective solubilization of the intermediate filament (IF) of BHK-21 cells, and found that a cationic detergent, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), was effective for rapid dissociation of IF into the monomeric form. More selective dissociation was performed with
Lonneke Onrust et al.
Veterinary research, 51(1), 56-56 (2020-04-21)
Butyrate has been used extensively as a feed additive to improve gut health and to decrease Salmonella colonization in poultry. Salmonella mainly colonizes the ceca so butyrate concentrations should be increased in this gut segment. Discrepancies on the effects of