Fortfahren mit
89510
Poly(ethylenglykol)
greener alternative
BioUltra, 8,000
Synonym(e):
PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
€ 40,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioUltra
form
solid
mol wt
Mr 7000-9000
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
61-64 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.09, λ: 280 nm Amax: 0.03
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Poly(ethylenglycol) (PEG) ist ein Polymer aus Ethylenglycol-Einheiten und hat hydrophile Eigenschaften. PEG verfügt über eine ausgeprägte Hydrationsfähigkeit und ist strukturell flexibel. Aufgrund seiner Biokompatibilität und der Abwesenheit von sterischen Hindernissen in seiner Struktur ist PEG als Arzneimittelkonjugat vorteilhaft.
Application
Poly(ethylenglycol) hat die folgenden Anwendungen:
  • Transformationspuffer in Hefen
  • Bestandteil des Puffers bei der Isolierung des Dengue-Virus
  • Konzentration von Lentivirus-Partikeln
  • Kristallisierung des Nuclear Egress Complex (NEC) von Herpesviren
Biochem/physiol Actions
Die Food and Drug Administration (FDA) erteilte PEG die Zulassung als Arzneimittelkonjugat, es ist nicht-immunisierend und sicher. PEG wird in biochemischen und molekularbiologischen Experimenten häufig als Reagenz genutzt. Eine PEG-Konjugation verbessert die Löslichkeit und Auflösung des Antidiabetikums Gliclazid. Es wird bei der Funktionalisierung von Kohlenstoffnanoröhrchen verwendet. Das Vorhandensein von PEG 8000 in Tannin-freien Blättern steigert die Menge metabolisierbarer Energie (ME) und die Gasproduktion.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
959048125581227
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
Mr 7000-9000
mol wt
Mr 3500-4500
mol wt
Mr 5000-7000
mol wt
Mr 2700-3300
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
mp
61-64 °C
mp
58-61 °C
mp
-
mp
-
impurities
insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2):
impurities
insoluble matter:, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2):
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤20 mg/kg peroxides (as H2O2)
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% peroxides (as H2O2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this product heat and light sensitive?
    1 answer
    1. This material is not reportedly light or heat sensitive.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf