Fortfahren mit
65906
Phalloidin–Atto 647N
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥80% (HPLC)
Synonym(e):
Atto 647N-Phalloidin, Atto 647N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171501
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
UV absorption
λ: 640-646 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
General description
Phalloidin–Atto 647N ist eine neuartige Fluoreszenzmarkierung, die auf den roten Bereich des Lichtspektrums abzielt. Atto 647N ist ein kationischer Farbstoff, der nach der Kopplung eine Nettoladung von +1 aufweist. Wie bei den meisten Atto-Markierungen sind die Absorption und Fluoreszenz von Atto 647N unabhängig vom pH-Wert im Bereich von 2–11. Atto 647N wird in Form einer Mischung aus zwei Isomeren mit identischen Fluoreszenz- und Absorptionseigenschaften bereitgestellt. Atto-Markierungen weisen rigide Strukturen auf, die keine cis-trans-Isomerisation aufweisen.
Application
Phalloidin–Atto 647N wurde für die Verwendung bei der Markierung von DNA, RNA oder Proteinen konzipiert. Fluoreszente Konjugate von Phalloidin werden verwendet, um Aktinfilamente für histologische Anwendungen zu markieren. Manche strukturellen Merkmale von Phalloidin sind für die Bindung an Aktin erforderlich.
Features and Benefits
Charakteristische Merkmale von Phalloidin-Atto488 sind:
  1. StarkeAbsorption.
  2. HoheFluoreszenz-Quantenausbeute.
  3. HoheFotostabilität.
  4. MinimaleTriplett-Bildung.
  5. GuteLöslichkeit.
  6. Ausgezeichnete Ozonresistenz.
Legal Information
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Im Falle einer beabsichtigten Kommerzialisierung den IP-Inhaber (ATTO-TEC GmbH, Deutschland) für eine Lizensierung kontaktieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
073730515249409
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)