Über diesen Artikel
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 640.0-646.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Application
Atto 647N ist ein ausgezeichneter rot emittierender Fluoreszenzfarbstoff mit starker Absorption, exzellenter Fluoreszenz-Quantenausbeute (65%), hoher Photostabilität, Ozonbeständigkeit, guter Löslichkeit und sehr niedriger Triplett-Bildung.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?