Fortfahren mit
P5282
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, FITC labeled
Synonym(e):
Phalloidin-FITC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 361,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H60N10O15S2
Molekulargewicht:
1177.26
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 361,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phalloidin-Fluoresceinisothiocyanat-Konjugat aus Amanita phalloides, sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
storage temp.
−20°C
General description
Phalloidin ist ein vom Grünen Knollenblätterpilz Amanita phalloides erzeugtes Phallotoxin. Es handelt sich dabei um ein zyklisches Peptid, das mit Aktin interagiert. Erstmals wurde dies in mit Phalloidin vergifteten Ratten festgestellt. Es ist ein von Natur aus zyklisches Heptapeptid mit einer Vernetzung zwischen Tryptophan an Position 6 und Cystein an Position 3.[1] Die Seitenkette von Aminosäure 7 (γ-δ-Dihydroxyleucin) in Phalloidin ist für Modifizierungen empfänglich. Auf diese Weise können fluoreszenzmarkierte Phalloidin-Verbindungen hergestellt werden.
Application
Fluoresceinisothiocyanat-markiertes Phalloidin wird wie folgt verwendet:
  • Zur Visualisierung der F-Aktin-Reorganisation in primären neonatalen Kardiomyozyten (PNCMs) und H9C2-Zellen (Herz-Myoblasten in Ratten) im Anschluss an eine Endothelin-1 (ET-1)- und Angiotensin II (Ang II)-Therapie.
  • In der Immunchemie zum Markieren von Mikrofilamenten.
  • In der Immunfluoreszenzanalyse zum Färben von F-Aktin.
Biochem/physiol Actions
Toxin, das polymeres F-Aktin bindet, dieses stabilisiert und die Funktion aktinreicher Strukturen behindert.
Phalloidin interagiert mit polymerem Aktin, nicht aber mit oligomeren oder monomeren Formen. Diese Interaktion hat hochstabile Aktinfilamente zur Folge, die gegen Depolymerisierung und Auflösung resistent sind. In Ratten verursacht dieses Toxin Leberblutungen, die zum Tod führen. In den Zellen lässt sich eine anomale Clusterbildung des Aktins nachweisen.[1] Die Aktinaffinität von Phalloidin wird nach dem Derivatisieren von fluoreszenzmarkierten Phalloidin-Verbindungen nicht nennenswert verändert. Diese Verbindungen eignen sich für Untersuchungen der Aktinstruktur und -organisation in eukaryotischen Zellen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P2141P195118846
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
Amanita phalloides
biological source
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
fluorescence
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
fluorescence
-
fluorescence
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
fluorescence
λex 663 nm; λem 684 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is it possible to use P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde?
    Is it possible to use P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde?
    1 answer
    1. Using P5282 with cells fixed in paraformaldehyde instead of methanol-free formaldehyde was attempted, but the results were not satisfactory with regular formaldehyde. A specific protocol for the reconstitution of Phalloidin P5282-.1MG in the case of tissues fixed in paraformaldehyde and included in O.C.T medium is not available. However, it is suggested to find relevant information in the literature, such as in this article, https://www.oncotarget.com/article/25259/ DOI:[10.18632/oncotarget.25259].
      Helpful?
  2. How do I stain cells with Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. A typical application for staining cells can be found in the product information sheet (under Documents, above).
      Helpful?
  3. How do I dissolve Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. This product is soluble in methanol, ethanol, butanol and pyridine. It is soluble in cold water at a concentration of 5 mg/mL; it is much more soluble in hot water. See: The chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, 12th ed., entry# 7336 (1996). Solutions should be prepared fresh, and protected from light whenever possible.
      Helpful?
  4. How do I store Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. The product should be stored at a powder in the freezer at -20°C.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What are the excitation and emission wavelengths used for fluorescent detection of Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. Excitation wavelengths of 540-545 nm and emission wavelengths of 570-573 nm can be used. See: Faulstich, H., J. Muscle Res. Cell Motility, 9, 370 (1988), and Waggoner, A. et al., Methods in Cell Biology, 30, 449 (1989).
      Helpful?
  7. How do I prepare stock solutions of Product P5282, Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled?
    1 answer
    1. Stock solutions of  phalloidin conjugates have been made in methanol or DMSO at 0.1 to 5 mg/mL. Make final dilutions in aqueous physiological buffers for a staining range from 0.1 μM to 100 μM with corresponding incubation times of 15 minutes to 72 hours.