279M-1
Macrophage (HAM-56) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HAM-56, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (279M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (279M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (279M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (279M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (279M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgMκ
Kontrolle
tonsil
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
cytoplasmic
Allgemeine Beschreibung
Qualität
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Verlinkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)