Fortfahren mit
C0496
CRT0044876
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid, 7-Nitroindole-2carboxylic acid, NSC 69877
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,90
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 263,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-154-6
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 88,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc2cccc([N+]([O-])=O)c2[nH]1
InChI
1S/C9H6N2O4/c12-9(13)6-4-5-2-1-3-7(11(14)15)8(5)10-6/h1-4,10H,(H,12,13)
InChI key
BIUCOFQROHIAEO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CRT0044876 targets the APE1 active site and inhibits 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities.
CRT0044876 targets the apurinic endonuclease (APE1) active site and inhibits its 3′-phosphodiesterase and 3′-phosphatase activities—essential steps in excision repair—with minimal effects on endonuclease IV, BamH1 restriction endonuclease, or topoisomerase I even at concentrations as high as 100 μM. At non-cytotoxic concentrations, CRT0044876 potentiates the cytotoxicity of several DNA base-targeting compounds, with accumulation of apurinic sites.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0616SML1124SML1497
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)