Merck
79613
Sigma-Aldrich
meta-Phosphorsäure
puriss. p.a., ACS reagent, ≥33.5% (T)
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
Größe auswählen
100 G
€ 84,20
€ 84,20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 84,20
About This Item
Lineare Formel:
(HPO3)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 84,20
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Form
crystalline
Enthält
57-63% NaPO3 as stabilizer
Konzentration
≥33.5% (T)
Methode(n)
HPLC: suitable
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
2 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
meta-Phosphoric acid is a monobasic acid.
Anwendung
meta-Phosphoric acid may be employed as an extraction reagent during isocratic reversed-phase ion-pairing high performance liquid chromatographic analysis of ascorbic acid and dehydroascorbic acid in plant.[1]
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M A Kall et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 730(1), 101-111 (1999-08-07)
The total vitamin C amount in different food and plasma samples was determined by a dual detection system, after HPLC separation, with direct detection of ascorbic acid and indirect fluorimetric detection of dehydroascorbic acid after a post-column O-phenyldiamine derivatisation. The
Artikel
Research on noble bimetallic nanoparticles for glucose biosensor detection.