239275
meta-Phosphorsäure
ACS reagent, chips, 33.5-36.5%
Synonym(e):
Metaphosphorsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
chips
Enthält
57.0-63.0% sodium phosphite as stabilizer
Konzentration
33.5-36.5%
Dichte
2 g/cm3
Anionenspuren
MnO4- reducers: ≤0.02%
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
As: ≤1 ppm
Fe: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.005% (by ICP)
SMILES String
OP(=O)=O
InChI
1S/HO3P/c1-4(2)3/h(H,1,2,3)
InChIKey
UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Als Katalysator in Kombination mit InCl3 zur Synthese von 1,8-dioxooctahydroxanthen-Derivaten durch die Reaktion von cyclischen β-Diketonen und Aldehyden.
- Als Phosphat-Vorstufe zur Synthese von Antimonphosphat (SbPO4) durch Reaktion mit Antimonmetall bei hohen Temperaturen.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable