Fortfahren mit
T8656
Thioharnstoff
ACS reagent grade, ≥99.0%
Thiourea
Synonym(e):
Sulfocarbamid, Thiocarbamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,10
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-543-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605327
Assay:
≥99.0%
€ 57,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thioharnstoff, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥99.0%
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying, 105°C, 2h
mp
170-176 °C (lit.), 174-177 °C
solubility
H2O: passes test
functional group
amine, thiourea
SMILES string
NC(N)=S
InChI
1S/CH4N2S/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
UMGDCJDMYOKAJW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Ephx2(13850)
General description
Thiourea is an analogue of urea containing sulphur.
Application
Chaotropisches Reagens; stark denaturierend. Erhöht die Löslichkeit und die Ausbeute von Proteinen
Thiourea has been used:
  • as a component of lysis buffer for liver tissue homogenization
  • in 2-D sample buffer for two-dimensional in-gel protein tyrosine phosphatases (PTP) assay
  • in rehydration buffer for protein extraction[1]
Biochem/physiol Actions
Thiourea is a free radical scavenger of the peroxide radical. It was shown to inhibit lipid peroxidation and ultraviolet (UV)-induced crosslinking of collagen. Bud dormancy in plants can be inhibited by thiourea which is used as a growth stimulator. It is also known to be used in the treatment of hyperthyroidism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T78758.1859130885
Thiourea ≥99.999% (metals basis)
Supelco
30885
Thiourea
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.999% (metals basis)
solubility
H2O: passes test
solubility
-
solubility
137 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
170-176 °C (lit.), 174-177 °C
mp
170-176 °C (lit.)
mp
169-173 °C
mp
170-176 °C (lit.)
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioharnstoff
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Effect of copper nanoparticles exposure in the physiology of the common carp (Cyprinus carpio): Biochemical, histological and proteomic approaches
Gupta YR, et al.
Aquaculture and Fisheries, 1(2), 15-23 (2016)
Investigation of protein-tyrosine phosphatases by in-gel assays.
Markova B, et al.
Methods, 35(1), 22-27 (2005)
Mechanism of the reduction of methylene blue by thiourea in aqueous acidic medium
Osunlaja AA
International Journal of ChemTech Research, 4(2), 609-617 (2012)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T8656-100G04061837379499
T8656-50G04061837379512
T8656-500G04061837379505
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review