Über diesen Artikel
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
solid
composition
HPO<SUB>3</SUB>, 40-50% acidimetric , NaPO<SUB>3</SUB>, 50-60% acidimetric
concentration
40-50%
impurities
≤1 ppm As (Arsenic), ≤10 ppm Cd (Cadmium), ≤10 ppm Chloride (Cl), ≤10 ppm Cu (Copper), ≤10 ppm Ni (Nickel), ≤10 ppm Pb (Lead), ≤10 ppm Zn (Zinc), ≤100 ppm Reducing matter (as H3PO3), ≤5 ppm Co (Cobalt), ≤5 ppm Mn (Manganese), ≤5 ppm Nitrate (NO3), ≤50 ppm Fe (Iron)
pH
2 (20 °C, 33 g/L in H2O)
bp
600 °C/1013 hPa
mp
200-250 °C
solubility
water: soluble (Hydrolysis)
density
2.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Application
- Impact of pH and application time of meta-phosphoric acid on resin-enamel and resin-dentin bonding: Diese Studie untersucht die Auswirkungen unterschiedlicher pH-Werte und der Anwendungsdauer von Metaphosphorsäure auf die Bonding-Eigenschaften zwischen Harz und Zahngewebe. Metaphosphorsäure zeigt eine unterschiedliche Wirksamkeit bei der Verbesserung der Hafteigenschaften, was für Zahnrestaurationen wichtig ist (Cardenas AFM et al., 2018).
- Dicalcium phosphate (CaHPO4·2H2O) precipitation through ortho- or meta-phosphoric acid-etching: effects on the durability and nanoleakage/ultra-morphology of resin-dentine interfaces: In dieser Veröffentlichung wird untersucht, wie die Ätzung mit ortho- und meta-Phosphorsäure die Ausfällung von Dicalciumphosphat in zahnmedizinischen Anwendungen beeinflusst, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf den Auswirkungen auf die Haltbarkeit von Harz-Dentin-Grenzflächen und den möglichen Auswirkungen auf die Langlebigkeit von Zahnreparaturen liegt (Feitosa VP et al., 2013).
- Simultaneous determination of ascorbic acid, aminothiols, and methionine in biological matrices using ion-pairing RP-HPLC coupled with electrochemical detector: In dieser Studie wird detailliert eine Methode beschrieben, bei der Ascorbinsäure sowie andere Verbindungen mittels Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie analysiert werden und meta-Phosphorsäure zur Stabilisierung der Proben während des Analyseprozesses verwendet wird, wobei deren Anwendung bei präzisen biochemischen Messungen beleuchtet wird (Khan MI et al., 2011).
- Extraction, chemical characterization and biological activity determination of broccoli health promoting compounds: In dieser Forschungsarbeit wurde meta-Phosphorsäure in den Extraktionsprozessen zur Analyse der chemischen Eigenschaften und biologischen Aktivitäten gesundheitsfördernder Verbindungen in Brokkoli verwendet, was den Nutzen der Säure in der Lebensmittelwissenschaft und Nährwertanalyse demonstriert (Ares AM et al., 2013).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, NaPO₃): 50 - 60 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 10 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 5 ppm
Reduzierende Anteile (als H₃PO₃): ≤ 100 ppm
As (Arsen): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 10 ppm
(Cobalt): ≤ 5 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 10 ppm
Fe (Eisen): ≤ 50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 10 ppm
Pb (Blei): ≤ 10 ppm
Zn (Zink): ≤ 10 ppm
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under meta-Phosphorsäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c