Merck
650447
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
Synonym(e):
Isopropanol, sec-Propylalkohol, IPA, Isopropylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.10
Beilstein:
635639
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.05
product name
2-Propanol, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Qualität
HPLC Plus
for residue analysis
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
Abdampfrückstand
≤0.0001%
Halogenhaltiger Rückstand
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
2-Propanol (Isopropanol) ist ein sekundärer Alkohol. Es wurde als Brennstoffersatz zur Verwendung in verschiedenen Brennstoffzellen getestet. In 2-Propanol gelöstes CuO-Pulver wird für die laserablationsgestützte Synthese von Cu-Kolloiden verwendet. Eine Suspension von 2-Propanol mit Zn(NO3)2 wird zur Herstellung einer titandioxidbeschichteten Edelstahl (P25-TiO2/SS)-Photoanode verwendet, die mit einer gleichmäßig dicken Schicht P25-TiO2 überzogen ist. Diese Photoanode wird für den elektrochemischen photokatalytischen Abbau verwendet. Bei der Herstellung von Methylisobutylketon (MIBK) unter Verwendung von 2-Propanol als Vorläufer wird eine Ausbeute von 25 % ausgewiesen. Mithilfe der gravimetrischen Methode wurde die Löslichkeit von Benzoesäure in 2-Propanol im Temperaturbereich von 277–346 K untersucht.
Anwendung
2-Propanol (Isopropanol) kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Zur Isolierung und quantitativen Bestimmung von Carotinen und Xanthophyllen aus Capsicum annum-Fruchtwandextrakten mittels HPLC.
  • Als Lösungsmittel bei der Auflösung von Pt- und TiO2-Vorläufern zur Herstellung von Pt-TiO2/Ti-Elektroden.
  • Als Lösungsmittel bei der Synthese von di- und tri-substituierten Ortho-Biarylen mittels Suzuki-Kupplung.
  • Als alternatives Lösungsmittel zu Benzol bei der Analyse der gesamten Carbonylverbindungen in erhitzten und Frittierölen.
  • Als Reaktionsmedium bei der Herstellung von cyclischen Harnstoffen, indem CO2 in Gegenwart von reinem Ceroxid (CeO2) mit Diaminen umgesetzt wird.
Für HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik geeignet
Verpackung
Angaben zur Herstellung
Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II-Behälter erfordern ein Micromatic MacroValve-Verbindungsstück zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 6
1 of 6
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Artikel
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.