Merck
270733
Sigma-Aldrich
Wasser
Water
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
suitable for HPLC
Synonym(e):
Aqua, Dihydrogenoxid
Größe auswählen
1 L
€ 39,70
2.5 L
€ 85,10
4 L
€ 132,00
20 L
€ 589,00
€ 39,70
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 39,70
2.5 L
€ 85,10
4 L
€ 132,00
20 L
€ 589,00
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
€ 39,70
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
<1 (vs air)
Dampfdruck
3 mmHg
Form
liquid
Methode(n)
HPLC: suitable
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
6.0-8.0 (25 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 205 nm Amax: 0.01
λ: 210 nm Amax: 0.01
λ: 250-400 nm Amax: 0.005
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasser, das für HPLC geeignet ist, wird häufig als Lösungsmittel für die isokratische Elution sowohl in der Kationen- als auch in der Anionenchromatographie verwendet. Zusätzlich wird es als Komponente zur Herstellung von Standardstammlösungen und zur Verdampfung unter Stickstoffstrom in einem Wasserbad verwendet, um die Probe vor der LC-MS-MS-Analyse zu konzentrieren.[1] [2]
Anwendung
Anwendungsgebiete von Wasser:
  • Lösungsmittel zur Herstellung von Puffern während der Zelllyse.[3]
  • Komponente der mobilen Phase während der HPLC–UV–Dioden-Array-Detektion zur Trennung und Detektion der Analyten.[4]
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Angaben zur Herstellung
Produkt durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
Die Artikelnummer 270733-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 270733-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Milk ultrafiltrate analysis by ion chromatography and calcium activity for SMUF preparation for different scientific purposes and prediction of its supersaturation
Joseph D et al.
International dairy journal, 68, 60-69 (2017)
Optimization and validation of HPLC-UV-DAD and HPLC-APCI-MS methodologies for the determination of selected PAHs in water samples
Titato, Guilherme T M et al.
Journal of Chromatographic Science, 44, 35-40 (2006)
Identification of the cysteine protease legumain as a potential chronic hypoxia-specific multiple myeloma target gene
Ada-Sophia C et al.
Cells, 11, 292-292 (2022)
Rapid confirmatory assay for the simultaneous detection of ronidazole, metronidazole and dimetridazole in eggs using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Els D et al.
Analyst, 125, 1533-1535 (2000)
Manolis Mandalakis et al.
Journal of chromatography. A, 1217(1), 143-150 (2009-12-08)
The analysis of amino acids by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) after their derivatization with N-(t-butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide was investigated as an alternative approach for the determination of free (FAA) and combined amino acids (CAA) in aerosols. This technique showed excellent linearity
Artikel
Chromolith® RP-18e columns optimize Oligo Standard 6 separation with varied flow rates and ion-pairing reagent evaluation.
Reinstwasser aus dem Milli-Q®-System nachweislich BPA-frei, geeignet für die Embryonenfroschung und minimiert Interferenzen durch endokrine Disruptoren.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Alle anzeigen
Protokolle
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is this water suitable for lal test method ? Is pyrogen free ? Is there a specification?
    1 answer
    1. This product is not suitable for the Limulus Amebocyte Lysate test method (LAL). Specifications for this product are available in the documents section of the webpage, but pyrogen levels are not specified. This product is not certified as pyrogen-free and is not sterile. This product is intended for use as a solvent for High-Performance Liquid Chromatography mobile phases.
      Helpful?
  2. Will dispensing small quantities and resealing the container lead to air dissolving in the water? I intend to use 50ml-100ml for my experiments.
    1 answer
    1. Opening a container that is not isolated from the atmosphere could results in ambient air dissolving in the water remaining inside the container. The rate of of air introduction would need to be monitored for a given set of conditions such as temperature, air exchange in the laboratory, and relative humidity.
      Helpful?
  3. Do you know the resistivity value @ 25°C?
    1 answer
    1. The resistivity of this product has not been determined.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  6. How is this water purified? is it distilled?
    1 answer
    1. The water purification process involves several steps:
      • The water initially passes through a carbon exchange tank to remove organic compounds.
      • It is then filtered using a 1μm PE cartridge filter to remove any remaining impurities.
      • Inorganic compounds are eliminated through deionization tanks, ensuring high purity. The resistivity of the water is checked during this stage.
      •The water undergoes sterilization using UV light to eliminate any microorganisms.
      • Finally, the water is filtered through a 0.2μm cartridge filter, and the resulting HPLC grade water is packaged in glass bottles.
      Note: This information provides an overview of the typical water purification process and may vary depending on specific applications or systems.
      Helpful?
  7. Do you know the concentration of TOC in this water?
    1 answer
    1. The concentration of TOC in this product is not determined. Product 78533, Water for TOC Analysis, may be of interest.
      Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/78533
      Helpful?
  8. Is this product (HPLC grade water #270733) DNase-, RNase- and protease-free?
    1 answer
    1. The item is not tested for the presence of DNA, RNA, and protease.
      Please see the links below to review product options that include this testing:
      W4502
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/w4502
      95284
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/95284
      Note that the above options are NOT tested for suitability in HPLC.
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
    • Reviews 3
    • Votes 9
    5 out of 5 stars.
    Good, pure water
    Water was high purity, HPLC grade. We didn't actually use it for HPLC but it seemed very clean and pure for our purposes.