Merck
34875
Sigma-Aldrich
tert-Butylmethylether
suitable for HPLC, ≥99.8%
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
Beilstein:
1730942
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.07
bp:
55-56 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
4.05 psi
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Farbe
APHA: ≤10
Durchlässigkeit
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-110 °C
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butylmethylether (Methyl-tert-butylether, MTBE) ist ein Benzinzusatz, dessen oxidativer Abbau durch propanoxidierende Bakterienstämme getestet wurde.[1] Kinetische Untersuchungen seiner wärmeunterstützten Persulfat-Oxidation bei verschiedenen pH-Werten, Temperaturen, Oxidationsmittelkonzentrationen und Ionenstärken lassen vermuten, dass die Reaktion ein Pseudo-Zerfallsmodell erster Ordnung aufweist.[2]
Anwendung
tert-Butylmethylether (Methyl-tert-butylether, MTBE) wird bei der Isolierung und quantitativen Bestimmung von Carotinen und Xanthophyllen aus Capsicum-annum-Perikarp-Extrakten mithilfe von HPLC verwendet.[3]
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34875-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34875-2.5L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34875-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34875-1L, die physisch identisch ist und genau dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Shigeo Takashima et al.
Scientific reports, 10(1), 12988-12988 (2020-08-02)
Fatty acids (FAs) are the central components of life: they constitute biological membranes in the form of lipid, act as signaling molecules, and are used as energy sources. FAs are classified according to their chain lengths and the number and
Kun-Chang Huang et al.
Chemosphere, 49(4), 413-420 (2002-10-09)
The kinetics of heat-assisted persulfate oxidation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in aqueous solutions at various pH, temperature, oxidant concentration and ionic strength levels was studied. The MTBE degradation was found to follow a pseudo-first-order decay model. The pseudo-first-order rate
R J Steffan et al.
Applied and environmental microbiology, 63(11), 4216-4222 (1997-11-15)
Several propane-oxidizing bacteria were tested for their ability to degrade gasoline oxygenates, including methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether (TAME). Both a laboratory strain and natural isolates were able to degrade each compound after
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Eva M Seeger et al.
Water research, 47(2), 769-780 (2012-12-04)
For several pilot-scale constructed wetlands (CWs: a planted and unplanted gravel filter) and a hydroponic plant root mat (operating at two water levels), used for treating groundwater contaminated with BTEX, the fuel additive MTBE and ammonium, the hydrodynamic behavior was