Merck
34858
Sigma-Aldrich
Ethylacetat
Ethyl acetate
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7%
Methode(n):
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Anwendung(en):
food and beverages
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
Dampfdruck:
73 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Agentur
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Methode(n)
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylacetat ist ein wirksames alternatives Lösungsmittel für Diethylether.[1]
Anwendung
Ethylacetat wird als Lösungsmittel für die mittels Beschallung durchgeführte Isolation von Hagebuttenpulver (Rosa canina L., Rosaceae) verwendet.[2] Es wird auch als Lösungsmittel für die Abstraktion von flüchtigen Thiolen aus Wein zur quantitativen Schätzung mittels Gaschromatographie/Massenspektrometrie (GC-MS) verwendet.[3]
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II-Behälter erfordern eine Micromatic MacroValve-Kupplung zur Entnahme von Lösungsmitteln, Z560723.
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34858-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34858-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34858-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34858-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Lasse Saaby et al.
Phytotherapy research : PTR, 25(2), 195-201 (2010-07-16)
A previously published systematic review and a metaanalysis have concluded that the consumption of standardized rose hip powder (Rosa canina L.) can reduce pain in osteoarthritis patients. Synovial inflammation has been suggested to play an important role in the pathogenesis
Maria Nikolantonaki et al.
Analytica chimica acta, 660(1-2), 102-109 (2010-01-28)
As volatile thiols are nucleophiles, they are capable of additional reactions with electrophiles. In enology, this concerns reactions between volatile or non-volatile thiols and oxidized phenolic compounds. Initial studies concerning the reactivity of volatile thiols with polyphenols showed that (+)-catechin
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration
K J S Anand et al.
British journal of anaesthesia, 101(5), 680-689 (2008-08-30)
Relationships between plasma morphine concentrations and neonatal responses to endotracheal tube (ETT) suctioning are unknown in preterm neonates. Ventilated preterm neonates (n=898) from 16 centres were randomly assigned to placebo (n=449) or morphine (n=449). After an i.v. loading dose (100
Yuusuke Fujimoto et al.
PloS one, 7(11), e48685-e48685 (2012-11-13)
Combination therapy with ribavirin, interferon, and viral protease inhibitors could be expected to elicit a high level of sustained virologic response in patients infected with hepatitis C virus (HCV). However, several severe side effects of this combination therapy have been
Artikel
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Questions
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews