Merck
S1878
Sigma-Aldrich
Natrium-(Meta-)Periodat
≥99.0%
Synonym(e):
Natriumperiodat
Größe auswählen
25 G
€ 51,80
100 G
€ 110,00
500 G
€ 347,00
€ 51,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 51,80
100 G
€ 110,00
500 G
€ 347,00
About This Item
Lineare Formel:
NaIO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.89
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
€ 51,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
SMILES String
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Natrium-(Meta-)Periodat wird häufig als Oxidationsmittel bei der organischen Synthese für die Oxidationen verschiedener organischer Substrate verwendet. Es kann auch als Cooxidans mit anderen oxidierenden Reagenzien wie Osmiumtetroxid und Kaliumpermanganat eingesetzt werden. Die Oxidation von Natriumperiodat findet in wässrigem Medium statt, aber für in Wasser unlösliche organische Substrate wird ein organisches Co-Lösungsmittel verwendet.
Anwendung
Natrium-(Meta-)Periodat kann als Oxidationsmittel für folgende Oxidationen verwendet werden:      
  • 1,2-Diole zu Aldehyden oder Ketonen mittels oxidativer Spaltung.       Sulfide zu Sulfoxiden in Gegenwart von Phasentransferkatalysatoren.      
  • Diaryl-, Dialkyl- und Aryl-Alkyl-Selenide zu den entsprechenden Selenoxiden.      
  • Phenole und ihre Derivate zu den entsprechenden Chinonen.
  • Acylphosphorane zu α,β-Dicarbonyl-Verbindungen.
Es kann auch für folgende Anwendungen eingesetzt werden:      
  • Selektive Alken-Epoxidierung und Alkan-Hydroxylierung,·
  • Oxidation von Kohlenhydraten.      
  • Iodierung von aromatischen Verbindungen.
Reagenz für die Oxydation von Kohlenhydraten vor der Markierung mit Biotinhydrazid.
Leistungsmerkmale und Vorteile
NaIO4 ist ein stabiles, selektives und kosteneffizientes Reagens, das unter milden Bedingungen reagieren kann.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhilong Chen et al.
Molecular therapy. Methods & clinical development, 17, 21-33 (2020-01-01)
The motor system controls muscle movement through lower motor neurons in the spinal cord and brainstem. Lower motor neurons are efferent neurons in the central nervous system (CNS) characterized by axonal projections that reach specific targets in the periphery. Lower
Jusung Oh et al.
Theranostics, 9(14), 4182-4191 (2019-07-10)
Cerebrospinal fluid (CSF) leakage can lead to brain and spine pathologies and there is an urgent need for a rapid diagnostic method for determining CSF leakage. Beta-2 transferrin (β2TF), asialotransferrin, is a specific CSF glycoprotein biomarker used to determine CSF
Wei-Yao Chen et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 572690-572690 (2021-03-30)
The global obesity population is increasing year-by-year, and the related cost is sharply increasing annually. There are several methods available to combat obesity; however, there is a lack of a single tool that is both safe and efficacious. The use
Zhao Wei et al.
Cell stem cell, 27(5), 798-812 (2020-09-16)
Matrix dynamics influence how individual cells develop into complex multicellular tissues. Here, we develop hydrogels with identical polymer components but different crosslinking capacities to enable the investigation of mechanisms underlying vascular morphogenesis. We show that dynamic (D) hydrogels increase the
Marcelo B Lima et al.
Talanta, 89, 21-26 (2012-01-31)
An automatic method, based on flow-batch (FB), for determining glycerol in biodiesel was developed. The FB systems draw upon the useful features of flow, batch and multi-commutation approaches. The standards and samples preparation, as well as, derivatization and analysis were
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is Sodium (meta)periodate, Product S1878, soluble in?
    1 answer
    1. We have tested the solubility of this compound in water at 100mg/mL; heat may be required to get it to dissolve at that concentration. Per the chemicals encyclopedia published by the Royal Society of Chemistry, it is also expected to be soluble in sulfuric, nitric and acetic acids.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What can Sodium (meta)periodate, Product S1878, be used for?
    1 answer
    1. Sodium metaperiodate is used by synthetic chemists as an effective oxidant. It is a stable, specific, cost-effective reagent that is capable of reacting under mild conditions. It has been used to cleave vicinal diols to carbonyl compounds, convert sulfides into sulfoxides and oxidize primary and secondary halides to the corresponding aldehydes and ketones.
      Helpful?
  6. How long is Sodium (meta)periodate, Product S1878, good for?
    1 answer
    1. Sodium metaperiodate is extremely stable at room temperature. Sigma-Aldrich assigns a recommended retest period of 8 years to this product as seen on the product's specification sheet.