Wichtige Dokumente
295876
Formamid
spectrophotometric grade, ≥99%
Synonym(e):
Amid C1, Formamid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
spectrophotometric grade
Dampfdichte
1.55 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
932 °F
Expl.-Gr.
2.7-19 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
hybridization: suitable
Verunreinigungen
<0.030% water
Brechungsindex
n20/D 1.447 (lit.)
pH-Wert
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2-3 °C (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 275 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 360 nm Amax: 0.02
λ: 400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChIKey
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?