Wichtige Dokumente
256412
1,2,4-Trichlorbenzol
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
>6 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 40 °C)
Assay
≥99%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
1060 °F
Expl.-Gr.
6.6 %, 150 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
<0.020% water
Brechungsindex
n20/D 1.571 (lit.)
bp
214 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.454 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 308 nm Amax: 1.00
λ: 310 nm Amax: 0.50
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 375-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Application of electrospun polyacrylonitrile/Zn-MOF-74@GO nanocomposite as the sorbent for online micro solid-phase extraction of chlorobenzenes in water, soil, and food samples prior to liquid chromatography analysis: In diesem Artikel wird die Verwendung eines elektrogesponnenen Polyacrylnitril/Zn-MOF-74@GO-Nanokomposits für die Extraktion von Chlorbenzolen, einschließlich 1,2,4-Trichlorbenzol, aus verschiedenen Proben untersucht. Die Methode zeichnet sich durch hohe Effizienz und Selektivität aus und eignet sich daher für Anwendungen in den Bereichen Umwelt und Lebensmittelsicherheit (Amini et al., 2021).
- Facile synthesis and immobilization of functionalized covalent organic framework-1 for electrochromatographic separation: Diese Forschungsarbeit umfasst die Synthese und Anwendung eines funktionalisierten kovalenten organischen Gerüsts für die elektrochromatographische Trennung verschiedener Verbindungen, einschließlich Chlorbenzole wie 1,2,4-Trichlorbenzol. Die Methode hat Potenzial für die Analytik und Trennverfahren (Bao et al., 2021).
Verpackung
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?