Direkt zum Inhalt
8.21152
1,2,4-Trichlorbenzol
for synthesis
Synonym(e):
1,2,4-Trichlorbenzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3-1,2,4-(Cl)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.45
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
204-428-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
213.5 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1.3 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
571 °C
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat), 6139 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.5-6.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
213.5 °C/1013 hPa
mp
17 °C
transition temp
flash point 99 °C
density
1.45 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Toxicity of xenobiotics during sulfate, iron, and nitrate reduction in primary sewage sludge suspensions: In dieser Studie werden die toxikologischen Auswirkungen verschiedener Xenobiotika, darunter 1,2,4-Trichlorbenzol, im Kontext der Umweltchemie erörtert, wobei die Reduktionsprozesse in Klärschlamm im Vordergrund stehen. Dies ist für diejenigen von Bedeutung, die den Verbleib und Transport von chemischen Schadstoffen in der Umwelt untersuchen (Elsgaard et al., 2010).
  • Multigeneration study of 1,2,4-trichlorobenzene in rats: Diese Forschungsarbeit untersucht die Auswirkungen von 1,2,4-Trichlorbenzol über mehrere Generationen hinweg bei Ratten und bietet Einblicke in die langfristigen biologischen Auswirkungen der Verbindung, die für umweltmedizinische Perspektiven und Risikobewertungsstudien von entscheidender Bedeutung sind (Robinson et al., 1981).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl. %): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,453–1,456
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,4-Trichlorbenzol
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113.0 °C - closed cup
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
120-82-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)