Wichtige Dokumente
Y0000177
Erythrit
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butantetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutan, i-Erythritol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythritol
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
329-331 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChIKey
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)