Fortfahren mit
M8892
Maltitol
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-O-α-Glucopyranosyl-D-sorbit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
344.31
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-567-0
Beilstein/REAXYS Number:
89983
MDL number:
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
sweetness
0.9 × sucrose
color
white
mp
149-152 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
InChI key
VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
General description
Maltitol ist ein kalorienarmes künstliches Süßungsmittel und besteht aus einem Zuckeralkohol (Polyol). [1]
Application
Malitol wurde in einer Studie verwendet, bei der die Verbesserung der Auflösungsrate von Piroxicam durch geordnete Mischung beurteilt wurde. [2] Ebenso wurde es in einer Studie genutzt, die die vergleichbare Wirkung von malitolhaltigen Kaugummis auf eine Verringerung von Plaque erforschte.
Biochem/physiol Actions
Zuckerersatzstoff mit schwacher genotoxischer Wirkung.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Zuckeralkoholen für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12481374907M0160000
Maltitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374907
Maltitol
Maltitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0160000
Maltitol
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Maltitol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf