Fortfahren mit
P50404
1,3-Propandiol
98%
Synonym(e):
1,3-Dihydroxypropan, Trimethylenglykol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-997-3
Beilstein/REAXYS Number:
969155
MDL number:
Assay:
98%
€ 49,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
vapor pressure
0.8 mmHg ( 20 °C), 9.8 mmHg ( 100 °C)
assay
98%
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCO[H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
InChI key
YPFDHNVEDLHUCE-UHFFFAOYSA-N
Application
1,3-Propanediol can be used as:
  • A solvent as well as stabilizer in the preparation of thin films.
  • A monomer to synthesize various polyesters such as poly(propylene terephthalate) (PPT), poly(propylene isophthalate) (PPI), and poly(propylene naphthalate) by polycondensation reaction with terephthalic, isophthalic, and 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
  • A reactant to prepare 7,8-benzoquinoline by IrCl3 catalyzed cyclization reaction with 1-naphthylamine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1570483PHR3167
description
98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
98%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
mp
−27 °C (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
bp
214 °C/760 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
refractive index
n20/D 1.440 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Propandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 99 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. is P50404-100G natural, food grade?
    1 answer
    1. This product is not a natural food grade item. Unfortunately, a food grade 1,3-Propanediol product is not currently offered.