Wichtige Dokumente
298875
L-Threitol
99%
Synonym(e):
(2S,3S)-1,2,3,4-Butantetrol
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
mp (Schmelzpunkt)
87-90 °C (lit.)
SMILES String
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChIKey
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)