Merck
W358512
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanin
99%, natural, FCC, FG
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
FEMA-Nummer:
3585
Beilstein:
1910408
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
Flavis-Nummer:
17.018
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
270-275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
odorless
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
InChIKey
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2