Wichtige Dokumente
T7511
Tripelennamin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
2-[Benzyl-(2-dimethylaminoethyl)-amino]-pyridin, N-Benzyl-N′,N′-dimethyl-N-(2-pyridyl)-ethylendiamin -hydrochlorid, Pyribenzamin -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
CN(C)CCN(CC1=CC=CC=C1)C2=NC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H
InChIKey
FSSICIQKZGUEAE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?