Merck
M3761
Supelco
Metronidazol
analytical standard
Synonym(e):
2-Methyl-5-nitroimidazol-1-ethanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.15
Beilstein:
611683
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
crystalline
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
159-161 °C (lit.)
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
parasites
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChIKey
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Metronidazol ist ein Nitroimidazol-Arzneimittel, das insbesondere gegen Infektionen, die von anaeroben Bakterien und Protozoen ausgelöst werden, bei Menschen und Haustieren eingesetzt wird.
Anwendung
Der Analysestandard kann für Folgendes eingesetzt werden:
  • Zyklische voltametrische Bestimmung von Metronidazol an einer Kohlepaste-Elektrode in drei verschiedenen Marken von Metronidazol-Tabletten
  • Gleichzeitige Bestimmung von Metronidazol, Diloxanid, Spiramycin und Clioquinol in pharmazeutischen Darreichungsformen durch an einen Photodiodenzeile-Detektor gekoppelte Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC-DAD)
  • Entwicklung eines elektrochemischen Sensors auf der Grundlage von mehrwandigen Polydopamin/Carbonsäure-Kohlenstoffnanoröhrchen(MWCNT-COOH)-Nanokompositen zur Bestimmung von Metronidazol
  • Flüssigchromatografie–Ionenfallenmassenspektrometrie(LC-MS/MS)-basierte Analyse von Metronidazol in Wasser-, Sediment- und Fischgewebeproben
  • Bestimmung von Metronidazol mit einem elektrochemischen Sensor auf der Grundlage von mehrwandigen Kohlenstoffnanoröhrchen (MWCNT) und Chitosan-Nickel-Komplexen (CTS-Ni) in Tabletten, menschlichem Urin und Serumproben
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alison L Huckenpahler et al.
Translational vision science & technology, 9(10), 18-18 (2020-09-29)
To observe and characterize cone degeneration and regeneration in a selective metronidazole-mediated ablation model of ultraviolet-sensitive (UV) cones in zebrafish using in vivo optical coherence tomography (OCT) imaging. Twenty-six sws1:nfsB-mCherry;sws2:eGFP zebrafish were imaged with OCT, treated with metronidazole to selectively
Sonja Löfmark et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 50 Suppl 1, S16-S23 (2010-01-14)
Metronidazole has been used for the treatment of infections for >45 years and is still successfully used for the treatment of trichomoniasis, amoebiasis, and giardiasis. Anaerobic bacterial infections caused by Bacteroides species, fusobacteria, and clostridia respond favorably to metronidazole therapy.
Linwei Li et al.
PLoS genetics, 15(2), e1007996-e1007996 (2019-02-15)
Pharyngeal pouches, a series of outpocketings that bud from the foregut endoderm, are essential to the formation of craniofacial skeleton as well as several important structures like parathyroid and thymus. However, whether pharyngeal pouch progenitors exist in the developing gut
Konstantinos Z Vardakas et al.
International journal of antimicrobial agents, 40(1), 1-8 (2012-03-09)
The objective of this review was to evaluate the frequency of treatment failure and recurrence of Clostridium difficile infection (CDI) following treatment with vancomycin or metronidazole in recently performed studies (last 10 years). Searches in PubMed and Scopus were performed
Samrah Masud et al.
Autophagy, 15(5), 796-812 (2019-01-25)
Innate immune defense against intracellular pathogens, like Salmonella, relies heavily on the autophagy machinery of the host. This response is studied intensively in epithelial cells, the target of Salmonella during gastrointestinal infections. However, little is known of the role that