Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 22,70 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,90 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 223,00 € 189,55 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 458,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Prednisolon, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥99%
form
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
originator
Johnson & Johnson
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), NR3C1(2908), NR3C2(4306), PGR(5241), SERPINA6(866)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| solubility chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednisolon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?