Merck
STS0022
Sigma-Aldrich
TERGITOL TMN-3
Non-ionic surfactant
Synonym(e):
alpha-[3,5-Dimethyl-1-(2-methylpropyl)hexyl]-omega-hydroxypolyloxy-1,2-ethanediyl
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.28
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
laboratory grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
non-ionic
Form
liquid
Viskosität
19 cP(25 °C)
Übergangstemp.
pour point -49 °C
cloud point insoluble
Löslichkeit
chlorinated solvents: soluble (and most polar and non-polar solvents and oils)
water: soluble (partially soluble)
Dichte
0.928 g/mL at 20 °C
HLB
8.1
SMILES String
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2