Fortfahren mit
NP40S
TERGITOL -Lösung
Type NP-40, 70% in H2O
Synonym(e):
Nonyl phenoxypolyethoxylethanol, Nonylphenol Ethoxylate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 116,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 58,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
type
Type NP-40
form
liquid
mol wt
1980 g/mol
concentration
70% in H2O
CMC
232 mg/L (25°C)
transition temp
cloud point >100 °C (1% (w/w) active detergent in aqueous solution)
density
(1,105 g/cm3 at 20 °C)
HLB
17.8
General description
Tergitollösung ist ein oberflächenaktives Mittel, das als nichtionisches Tensid agiert. [1]
Application
Tergitollösung wurde in einer Studie zur Quantifizierung des volumetrischen Stoffaustauschkoeffizienten und Flüssigfilmkoeffizienten mittels einer dynamischen Oberflächenspannungsmessung verwendet. Sie wurde auch in einer Studie zur Untersuchung von Tensidlösungen und kolloidalem Gas-Aphron zum Entfernen von Naphthalin aus einer kontaminierten Bodenmatrix verwendet.
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NP108645486453
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
CMC
232 mg/L (25°C)
CMC
55 ppm
CMC
1313 ppm
CMC
800 ppm
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
HLB
17.8
HLB
13.2
HLB
14.4
HLB
13.1
mol wt
1980 g/mol
mol wt
682 g/mol
mol wt
~683 g/mol
mol wt
538 g/mol
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
50-00-0 + 127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
127087-87-0 + 68412-54-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Can I use Product NP40S, Tergitol®, for cell lysis protocols?
    1 answer
    1. Tergitol is not used in cell lysis applications.  For a better choice see IGEPAL CA 630, product code I3021.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. I received Product NP40, Tergitol®, as a solid. Shouldn't this be a solution?
    1 answer
    1. This is a 70% solution, but at lower temperatures it is common for this product to form a solid.  Heating to approximately 37°C will return the material to a liquid state.
      Helpful?
  6. What is the storage temperature of Product NP40S, Tergitol® solution?
    1 answer
    1. NP40S is stored at room temperature.