Fortfahren mit
STS0019
TERGITOL 15-S-3
Non-ionic surfactant
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161902
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Segment
description
non-ionic
form
liquid
greener alternative product characteristics
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
viscosity
49 cP(25 °C)
transition temp
pour point -46 °C, cloud point insoluble
solubility
chlorinated solvents: soluble (and most organic solvents and oils)
density
0.918 g/mL at 20 °C
HLB
8.0
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Legal Information
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
STS0020STS002115S9
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Non-ionic surfactant
description
Type 15-S-9
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
laboratory grade
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
viscosity
49 cP(25 °C)
viscosity
85 cP(25 °C)
viscosity
49 cP(25 °C)
viscosity
-
HLB
8.0
HLB
14.5
HLB
16.3
HLB
13.3
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)