NISTRM8446
Perfluorierte Carboxylsäuren und Perfluorooctansulfonamid in Methanol
NIST® RM 8446
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
NIST®
Format
multi-component solution
Sonstige Hinweise
Perfluorinated carboxylic acid (PFCAs) and perfluorooctane sulfonamide (PFOSA) compound: Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluoroheptanoic acid(PFHpA), Perfluorooctanoate acid(PFOA), Perfluorononanoic acid(PFNA), Perfluorodecanoic acid(PFDA), Perfluoroundecanoic acid(PFUnA), Perfluorododecanoic acid(PFDoA), Perfluorotridecanoic acid(PFTriA), Perfluorotetradecanoic acid (PFTA), Perfluorobutanoic acid(PFBA), Perfluoropentanoic acid(PFPeA) Perfluorooctane sulfonamide(PFOSA)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)