Fortfahren mit
406449
Tricosafluordodecansäure
95%
Synonym(e):
Perfluordodecansäure, Perfluorlaurinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,30
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3(CF2)10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
614.10
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-203-2
Beilstein/REAXYS Number:
1811257
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
€ 44,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
solid
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12HF23O2/c13-2(14,1(36)37)3(15,16)4(17,18)5(19,20)6(21,22)7(23,24)8(25,26)9(27,28)10(29,30)11(31,32)12(33,34)35/h(H,36,37)
InChI key
CXGONMQFMIYUJR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
76467P51400A86805
description
95%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
95%
description
95%
assay
95%
assay
-
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
solid
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
bp
245 °C/740 mmHg (lit.)
bp
102 °C/200 mmHg (lit.)
bp
-
mp
105-108 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
16-18 °C (lit.)
mp
-
functional group
fluoro
functional group
-
functional group
carboxylic acid
functional group
sulfonic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricosafluordodecansäure
Signalwort
Danger
Zielorgane
Liver
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
307-55-1
CAS No.
307-55-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)