Fortfahren mit
IRMM428
Wasser (PFASs)
IRMM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: Linear perfluorooctane sulfonate (L-PFOS), Perfluorobutane sulfonate (PFBS), Perfluoroheptanoic acid (PFHpA), Perfluorohexane sulfonate (PFHxS), Perfluorohexanoic acid (PFHxA), Perfluorononanoic acid, Perfluoropentanoic acid (PFPeA)
Matrix Group: Beverages and Water
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IRMM012IRMM522CIRMM009
vibrant-m
IRMM428
Wasser (PFASs)
vibrant-m
IRMM522C
Kupfer
description
IRMM®, certified reference material
description
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
description
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
description
IRMM®, certified reference material, 0.2 M in nitric acid
format
matrix material
format
single component solution
format
matrix material
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What's the approximate concentration of PFAS in this standard?
    1 answer
    1. For lot-specific results, please refer to the Certificate of Analysis. The link to the website can be found below.
      https://crm.jrc.ec.europa.eu/p/q/IRMM-428/IRMM-428-WATER/IRMM-428