171468
Perfluoroctansäure
95%
Synonym(e):
Pentadecafluoroctansäure, PFOA, Perfluorcaprylsäure, Perfluoroctansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
bp
189 °C/736 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-56 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF15O2/c9-2(10,1(24)25)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h(H,24,25)
InChIKey
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ausgenommen sind bis 4. Juli 2025 Anwendungen in
- Photolithographie oder Ätzprozessen in der Halbleiterfertigung
- für fotografische Beschichtungen von Filmen
- bei invasiven und implantierbaren Medizinprodukten
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.