Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3(CF2)3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
264.05
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-300-7
Beilstein/REAXYS Number:
1800087
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
140 °C (lit.)
density
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
InChI key
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Perfluorpentansäure wird verwendet als:
- Emulgator für Polymerdispersionen, Löschschäume, schmutzabweisende Mittel, Additive für Farben und Lacke
- Leistungsfähiger Kationenaustauscher für die Ionenpaarchromatographie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perfluorpentansäure
signalword
Danger
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?