Fortfahren mit
N5285
Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
meets USP testing specifications, powder
Synonym(e):
Framycetin sulfate, Neomycin Sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 289,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H46N6O13 · 3H2SO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
908.88 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51281659
NACRES:
NA.76
EC Number:
215-773-1
€ 92,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2CO)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)[C@H]3O[C@H]4O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)C(N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13.3H2O4S.H2O/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;3*1-5(2,3)4;/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;3*(H2,1,2,3,4);1H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;;;;/m1..../s1
InChI key
WHAGUNPVKDUVFV-QGTTWHFQSA-N
General description
As a stock solution. Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Neomycin Trisulfate is produced by Streptomyces containing a minimum of 85% neomycin B. It has been used as a selection agent for prokaryotic cells transformed using the neo selectable marker gene, and to study ototoxic side effects of antibiotics, platelet-derived growth factor responses in certain fibroblasts, and extraction of Nuclear Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-Interacting Proteins. It is recommended for use in cell culture applications at 50 mg/L.
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Dieses Produkt wirkt, indem es an die 30S- und 50S-Untereinheiten bindet, eine Fehlcodierung hervorruft und die Initiation und Elongation der Proteinsynthese hemmt. Neomycin blockiert auch die spannungsempfindlichen Ca2+-Kanäle, ohne die Na+/Ca2+-Antiporter in den Neuronen zu beeinträchtigen.
Antimikrobielles Spektrum: Neomycin wirkt gegen grampositive und gramnegative Bakterien.
Preparation Note
Neomycin sulfate is soluble in H2O at 50 mg/mL, yielding a clear solution.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.Keep in a dry place
Disclaimer
Stock solutions should be filter sterilized and stored at 2-8°C, and are stable at 37°C for 5 days. A 1 mg/mL neomycin solution in .1 M phosphate buffer, pH 8.0 should be used within 14 days when stored at 0-5°C. Solutions should be protected from light or moisture.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6386N187633492
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
agency
USP/NF
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neomycin -trisulfat (Salz) Hydrat
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)