Wichtige Dokumente
D0513
Dibucain
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)