20-106
pNPP (p-Nitrophenylphosphat)
Synonym(e):
Nitrophenyl phosphate, p-Nitrophenyl phosphate, pNPP substrate
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (phosphatase)
Versandbedingung
wet ice
Anwendung
Forschungskategorie
Alle
Alle
Wird zum Nachweis der Phosphataseaktivität durch pNPP-Hydrolyse eingesetzt.
Verpackung
Als 2 x 5-mg-Tabletten verpackt
Qualität
Regelmäßig durch eines der folgenden Kits beurteilt: PTP-Assay-Kit 1, PTP-Assay-Kit 2, Ser/Thr-Phosphatase-Assay-Kit 1 oder alkalisches/Säure-Phosphatase-Assay-Kit
Physikalische Form
Tablette
Lagerung und Haltbarkeit
2 Jahre bei 4 °C
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Therapeutic advances in gastroenterology, 4(6), 343-363 (2011-11-02)
Despite the high prevalence of constipation and its related public health implications, there is relatively little research available on the condition from large epidemiological studies. The aim of this study was to investigate the epidemiology of general practitioner (GP)-diagnosed constipation
Obesity (Silver Spring, Md.), 28(9), 1631-1636 (2020-08-12)
Individuals with obesity suffer from an increased susceptibility to severe respiratory viral infections and respond poorly to vaccinations, making it imperative to identify interventions. Recent evidence suggesting that obesity leads to tissue-specific vitamin A deficiency led to an investigation of
ACS biomaterials science & engineering, 5(9), 4750-4763 (2019-09-09)
Hydroxyapatite (HAP) is the major biomineral of bone. Despite the large number of studies addressing HAP formation, a fundamental understanding of the critical roles of HAP-forming proteins in vitro is needed. Effects of two HAP-interacting proteins, osteocalcin (OCN) and osteopontin
Effect of platelet activating factor (PAF) supplementation in semen extender on viability and ATP content of cryopreserved canine spermatozoa.
Polish Journal of Veterinary Sciences null
Enzyme immunoassay ELISA and EMIT.
Methods in enzymology, 70(A), 419-439 (1980-01-01)