Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,40 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 332,00 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 801,00 |
Über diesen Artikel
form
powder or granules
Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CO[C@]2(NC(=O)Cc1cccs1)C3SCC(COC(N)=O)=C(N3C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N3O7S2.Na/c1-25-16(18-10(20)5-9-3-2-4-27-9)13(23)19-11(12(21)22)8(6-26-15(17)24)7-28-14(16)19;/h2-4,14H,5-7H2,1H3,(H2,17,24)(H,18,20)(H,21,22);/q;+1/p-1/t14-,16+;/m1./s1
InChI key
GNWUOVJNSFPWDD-XMZRARIVSA-M
General description
Application
- Bestimmen von Cefoxitinnatrium mit vier stabilitätsanzeigenden spektrofotometrischen Verfahren in Gegenwart seiner alkalischen Abbauprodukte in seiner reinen Form und in pharmazeutischen Darreichungsformen
- Trennen und Messen von Cefoxitinnatrium in kommerziellen Arzneimittelprodukten durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| form powder or granules | form - | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) clinical testing | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4786-5G | 04061833492918 |
| C4786-250MG | 04061833492901 |
| C4786-1G | 04061833492895 |