Fortfahren mit
I0160
Imipenem Monohydrat
≥98% (HPLC), B-lactam antibiotic, powder
Synonym(e):
(5R,6S)-6-[(1R)-1-Hydroxyethyl]-3-{{2-[(iminomethyl)-amino]-ethyl}-thio}-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-en-2-carbonsäure Monohydrat, Primaxin Monohydrat, Tienam Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 658,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17N3O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.36
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
264-734-5
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Imipenem Monohydrat, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
mycobacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(SCCNC=N)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H17N3O4S.H2O/c1-6(16)9-7-4-8(20-3-2-14-5-13)10(12(18)19)15(7)11(9)17;/h5-7,9,16H,2-4H2,1H3,(H2,13,14)(H,18,19);1H2/t6-,7-,9-;/m1./s1
InChI key
GSOSVVULSKVSLQ-JJVRHELESA-N
General description
Chemische Struktur: β-Lactam
Application
Imipenem-Monohydrat wird zur Bestimmung der Resistenzprofile von Pseudomonas aeruginosa-Isolaten verwendet. Es wird ebenfalls zur Empfindlichkeitsprüfung gegenüber Acinetobacter baumannii eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Imipenem hat sich als wirksam gegen grampositive und -negative Aerobier und Anaerobier erwiesen. Imipenem wird oft mit Cilastatin kombiniert, um seinen Metabolismus in der Niere zu hemmen.
Imipenem-Monohydrat ist ein Breitspektrum-B-Lactam-Antibiotikum.
Imipenem-Monohydrat ist ein Breitspektrum-B-Lactam-Antibiotikum. Es gehört zur Carbapenem-Klasse der „Wundermittel“-Antibiotika für schwere Infektionen.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA entwickelt. Um weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Arzneimittel(kandidaten) anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR17961337809SML0037
description
≥98% (HPLC)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
90-102% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
originator
-
originator
-
originator
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Imipenem Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)