Fortfahren mit
B8630
Bromthymolblau
powder
Synonym(e):
3′,3″-Dibrom-thymolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,60
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 139,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H27Br2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
646.36
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-169-7
Beilstein/REAXYS Number:
6887926
MDL number:
€ 61,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Level
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C(=C2\C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C27H28Br2O5S.Na/c1-13(2)18-11-20(15(5)24(28)26(18)30)23(17-9-7-8-10-22(17)35(32,33)34)21-12-19(14(3)4)27(31)25(29)16(21)6;/h7-14,30H,1-6H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b23-21+;
InChI key
NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
Application
Bromothymol Blue sodium salt has been used as a pH indicator in the yeast growth media (YPD, yeast extract peptone dextrose).
Biochem/physiol Actions
Bromothymol Blue is a pH indicator which changes color from yellow (pH 6.0) to blue (7.6).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
114405114421236047
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, powder or crystals
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
visual transition interval
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromthymolblau
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Handbook of Acid-Base Indicators null
The roles of galactitol, galactose-1-phosphate, and phosphoglucomutase in galactose-induced toxicity in Saccharomyces cerevisiae.
de Jongh WA, et al.
Biotechnology and Bioengineering, 101, 317-326 (2008)
Increasing galactose consumption by Saccharomyces cerevisiae through metabolic engineering of the GAL gene regulatory network.
Ostergaard, et al.
Nature Biotechnology, 18, 1283-1286 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B8630-10G04061833443101
B8630-25G04061833443118