Wichtige Dokumente
114480
Kresolrot Natriumsalz
indicator grade
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
indicator grade
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
λmax
425 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Cc1cc(ccc1O)\C(=C2/C=CC(=O)C(C)=C2)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H18O5S.Na/c1-13-11-15(7-9-18(13)22)21(16-8-10-19(23)14(2)12-16)17-5-3-4-6-20(17)27(24,25)26;/h3-12,22H,1-2H3,(H,24,25,26);/q;+1/p-1/b21-16-;
InChIKey
GBXGEGUVARLBPB-PLMZOXRSSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?