Fortfahren mit
199524
Chlorphenolrot
indicator grade
Synonym(e):
3′,3′-Dichlor-phenolsulfonaphthalein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H12Cl2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.27
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-619-2
Beilstein/REAXYS Number:
354053
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
indicator grade
Quality Segment
form
powder, crystals or chunks
color
dark brown
pH
4.8-6.7, yellow to violet
solubility
95% ethanol: 10 mg/mL
λmax
572 nm
ε (extinction coefficient)
≥12000 at 295-301 nm in 0.1 M NaOH, ≥45000 at 573-579 nm in 0.1 M NaOH, ≥5000 at 368-374 nm in 0.1 M NaOH
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1Cl)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)c(Cl)c4
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
InChI key
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Chlorophenol red is a pH indicator. It is used as an optical transducer of acetyl cholinesterase inhibition by the analytes. Chlorophenol red is also used to selectively determine chlorine dioxide in drinking water. It has been used in the novel assay to detect transformed protoplast-derived Zea mays colonies on Phosphinothricin (PPT).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P475825019808714
description
indicator grade
description
pH indicator dye
description
ACS reagent, crystalline
description
suitable for microbiology
grade
indicator grade
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
color
dark brown
color
red to brown
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
microbiology, clinical testing
environmental
food and beverages
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
crystalline
form
-
solubility
95% ethanol: 10 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, opaque, dark red
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorphenolrot
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)