Fortfahren mit
T0625
Taurin
≥99%
Synonym(e):
2-Aminoethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,70
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 97,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
203-483-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1751215
€ 38,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Taurin, ≥99%
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
room temp
SMILES string
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIN1(2902)
rat ... Ppm1a(24666)
General description
Taurine (2-aminoethanesulphonic acid) is predominantly found in the retina and heart and is also found in the brain, intestine, skeletal muscles and kidneys.
Application
Taurine has been used for the isolation and growth of taurine-utilizing purple non-sulfur bacteria and in phototrophic growth experiments.
Biochem/physiol Actions
Taurine modulates the concentration of intracellular calcium, protects against ischemia-reperfusion injury and possesses blood pressure-lowering properties. It also has a role in bile formation and fat digestion. Deficiency of taurine is associated with anxiety, hyperactivity, epilepsy and depression.
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren.
Nicht selektiver, endogener Agonist an Glycin-Rezeptoren. Bedingt essentielle sulfonierte Aminosäure, die in manchen Zellen die Apoptose moduliert; spielt eine Rolle in zahlreichen Stoffwechselvorgängen; ist ein Produkt des Methionin- und Cysteinstoffwechsels
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W381306T457193019
Taurin
SAFC
T4571
Taurin
Taurin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93019
Taurin
description
≥99%
description
≥98%, FG
description
-
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
-
form
crystalline powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
≥98.5%
assay
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
400
Quality Level
300
color
white
color
-
color
-
color
-
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Taurin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, Is this can be used in HPLC machine? The machine is so sensitive, so I'm looking for the compound that is said that "HPLC grade". I can't find the specific grade of this compound in the catalog. Thank u
    1 answer
    1. This product is not tested for suitability with HPLC. The end-user would need to determine suitability.
      Helpful?
  4. Hello, is this compound stable in low pH water? I'd like to know if it would be altered in acidified water. I'm assuming the taurine would react to form water and some sort of sulfur compound? (Sorry, organic chem was a long time ago...). Thank you!
    1 answer
    1. Product T0625 (Taurine) is expected to be quite stable in solution, even at acidic pH. If the functional group in question were a sulfate, it could be hydrolyzed at either acidic or basic pH. But Product T0625 contains a sulfonic acid (the acid form of a sulfonate), which is stable at acidic pH.