Fortfahren mit
A8094
L-Arginin
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 632,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-811-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
€ 38,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Arginin, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
L-Arginin wird verwendet:
  • als Bestandteil des RPMI-(Roswell Park Memorial Institute)Mediums für die Isolierung und Kultivierung von peripheren mononukleären Blutzellen (PBMCs)
  • als Bestandteil eines RPMI-Mediums für die Gewebekultur
  • in einem DMEM-Medium für die Identifizierung und Quantifizierung von Phosphorylisierungsstellen mittels Markierung mit stabilen Isotopen von Aminosäuren in Zellkultur (SILAC) und LCMS/MS
Biochem/physiol Actions
L-Arginin ist eine bedingt essenzielle Aminosäure, die eine entscheidende Rolle bei der Produktion von Stickstoffoxid spielt. Sie ist ein Vorläufer für die Synthese von Polyaminen, Agmatin und Harnstoff. L-Arginin ist für Kinder in der Regel essenziell und bei Erwachsenen nicht essenziell.
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5006A4474W381918
L-Arginin
SAFC
A4474
L-Arginin
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
98.5-101.0%
assay
≥98%
assay
>98.5%
assay
99%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf