Fortfahren mit
L5501
L-Lysin
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
(S)-2,6-Diaminocaprosäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-294-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1722531
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Lysin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
mp
215 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
SMILES string
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
General description
L-Lysin enthält eine basische Seitenkette und ist von Natur aus hydrophil. Die N-Butylaminogruppe der Seitenkette ist bei einem physiologischem pH-Wert protoniert. Beim Abbau von L-Lysin entstehen Ketonkörper. Durch die Transaminierung von Lysin mit α-Ketoglutarat entsteht Acetoacetyl-CoA. L-Lysin dient als Vorstufe für sekundäre Metaboliten wie β-Lactam-Antibiotika. Sie dient auch als Vorstufe bei der Biosynthese von α-Aminoadipinsäure.
Application
L-Lysin ist eine essenzielle proteinogene α Aminosäure, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet wird. Sie kam in folgenden Anwendungen zum Einsatz:
  • als Zusatz in Zellkulturmedien
  • als Substrat für Enzyme wie die L-Lysin-Oxidase (EG 1.4.3.14)
  • als Komponente von Polylysin-Polymeren
  • als Substrat für Untersuchungen des Oxidations- und Glykationsmechanismus
  • bei der Herstellung von Cobalt-Lysin
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6284023128L8021
L-Lysin analytical standard
Supelco
23128
L-Lysin
description
≥98% (TLC)
description
crystallized, ≥98.0% (NT)
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
~215 °C (dec.), 215 °C (dec.) (lit.)
mp
215 °C (dec.) (lit.)
mp
218 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly greenish-yellow
solubility
-
solubility
H2O: soluble
color
white to off-white
color
-
color
white to off-white
color
white to off-white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Lysin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf