Merck
900645
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
anhydrous, ZerO2®, ≥99.9%
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
Größe auswählen
4 X 2 ML
€ 196,00
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 2 ML
€ 196,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.9%
bp:
189 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.42 mmHg ( 20 °C)
€ 196,00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.